Documentos Principais
MT51350042
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 6 x 250 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350042
volume
6 x 250 mL
pH
4.01
Descrição geral
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)