GF77888121
Carbon
rod, 100mm, diameter 5.0mm, graphite, 100%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 007920, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
100%
Formulário
rod
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 778-881-21
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
C × diâmetro
100 mm × 5.0 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)