MT51302080
Mettler-Toledo Rainbow II buffer
pH 4.01/7.00/10.01
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51302080
embalagem
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
Descrição geral
Mettler-Toledo Rainbow II buffers promise a fresh and sterilized solution for every calibration. It is available as single-use sachets for effective calibration under controlled conditions. The box design allows one to pick one sachet at a time, single-handedly and with ease. It comprises sachets for 10 calibrations.
Características e benefícios
- Minimizes contamination risks
- Round and large opening of the sachets allows easier sensor insertion
- Calibration is made a quick and simple task
- Effortless sachet dispensing
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)