MP8350105
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 8 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicon membrane
descrição
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
350 μm
tamanho de poro
12 μm (interpore distance)
8 μm pore diameter
compatibilidade
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)