MP53501010
MakroPor, silicon membrane
thickness 350 μm, pore diameter 5.5 μm, pore size 12 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicon membrane
descrição
FZ single crystal Si
Pore geometry: square arrangement
embalagem
pkg of 10 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
350 μm
tamanho de poro
12 μm (interpore distance)
5.5 μm pore diameter
compatibilidade
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)