MP150105
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silicon membrane
descrição
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
compatibilidade
for use with applications requiring mechanical and chemical stability with high order of the pores
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)