Documentos Principais
M39709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclopentanone
99%
Sinônimo(s):
(3R)-3-Methylcyclopentan-1-one, (3R)-3-Methylcyclopentanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C5H7(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D +148°, c = 4.5 in methanol
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
143-144 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
chave InChI
AOKRXIIIYJGNNU-RXMQYKEDSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)