M35304
Methyl chloroformate
99%
Sinônimo(s):
MCF, Chloroformic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.26 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
4.8 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
905 °F
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
70-72 °C (lit.)
densidade
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3
chave InChI
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
MCF can also be used:
- To activate 3-acylpyridines for nucleophilic addition with alkynyltin reagents to form 2,3-disubstituted 1,2-dihydropyridines.
- Chloroesterification of terminal alkynes to form β-chloro-α,β-unsaturated esters.
- As an electrophilic reagent to mediate the reaction of pyridine with lithium dialkyl- or diarylcuprates to form 4-substituted 1,4-dihydropyridine derivatives.
- To convert nitronates into methoxycarbonyl nitronates.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M35304-20ML | |
M35304-500G | 4061834050346 |
M35304-5G | 4061836690427 |
M35304-100G | 4061834050339 |
M35304-100ML | |
M35304-500ML | |
M35304-5ML |