Key Documents
L443778
4-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-5-METHYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H13N3S
Número CAS:
Peso molecular:
219.31
Número MDL:
Outras notas