GF98100402
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 40 mm, L 100 mm, black
Sinônimo(s):
SU337940
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 981-004-02
Comprimento
100 mm
Diâmetro
40 mm
cor
black
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98100402-5EA | 4061825071060 |
GF98100402-1EA | 4061825071046 |
GF98100402-2EA | 4061825071053 |