Key Documents
L203238
1,2-DIMETHYLNAPHTHO(1,2-D)(1,3)THIAZOL-1-IUM 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H19NO3S2
Número CAS:
Peso molecular:
385.507
Número MDL:
Outras notas