Documentos Principais
JKA9012
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2500-PCL2500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 2,500
Sinônimo(s):
4arm-PEG-PCL
About This Item
Fórmula linear:
C(CH2O(CH2CH2O)n(COCH2CH2CH2CH2CH2)mOH)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
peso molecular
PCL average Mn 2,500
PEG average Mn 2,500
arquitetura do polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)