Documentos Principais
806307
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Sinônimo(s):
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C980H1934O498
Peso molecular:
21687.54
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
56-61 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 3
  • No. Surface Groups: 16
  • Calculated Mol. Wt.: 21,688 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Aplicação
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)