Key Documents
JKA5282
Sigma-Aldrich
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
About This Item
Fórmula linear:
C13H9CH2OOCNH(CH2CH2O)nCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.23
forma
solid
peso molecular
average Mn 5000
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)