Key Documents
HAM59000-40
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1002 BFP, volume 2.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1002 BFP
fabricante/nome comercial
Hamilton 59000-40
Parâmetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E.
7.29 mm × 10.3 mm
volume
2.5 mL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)