Documentos Principais
HAM202660
Hamilton® chromatography syringe, for Bruker/Varian/Chrompack GC Autosampler
model, 1002 LTN, cemented needle, volume × L 2.5 mL × 51 mm, needle gauge 22
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
Gastight syringe
grau
for chromatography
Características
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
fabricante/nome comercial
Hamilton
Parâmetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
agulha D.I. × D.E.
0.41 mm × 0.72 mm
calibre da agulha
22
volume × C
2.5 mL × 51 mm
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)