Key Documents
HAM59000-25
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1725 BFP, volume 250 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1725 BFP
fabricante/nome comercial
Hamilton 59000-25
Parâmetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
500 psig pressure
D.I. × D.E.
2.30 mm × 7.75 mm
volume
250 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)