Documentos Principais
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1750 BFP
Parâmetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
D.I. × D.E.
3.26 mm × 7.75 mm
volume
500 μL
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)