H49901
3-Hydroxyphenylacetic acid
≥99%
Sinônimo(s):
(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3′-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3-Hydroxybenzeneacetic acid, 3′-Hydroxyphenylacetic acid
Ensaio
≥99%
pf
129-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?