H4766
Hydrazine hemisulfate salt
≥98%
Sinônimo(s):
Dihydrazine sulfate, Dihydrazinium sulfate
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
NN.NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H4N2.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*1-2H2;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
DBLJAFVPFHRQSP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Hydrogen Generation from Hydrolytic Dehydrogenation of Hydrazine Borane: Discusses the generation of hydrogen from hydrazine hemisulfate and its potential applications in hydrogen energy sources (Tunç et al., 2015).
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?