Documentos
H39604
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
95% anhydrous basis
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Beilstein:
1616385
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95% anhydrous basis
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
140-141 °C (lit.)
densidade
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(6)5(2,3)7/h7H,1-3H3
chave InChI
BNDRWEVUODOUDW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup