Key Documents
GF93117708
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, L 1 m, clear amber
Sinônimo(s):
SU301250
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 931-177-08
Comprimento
1 m
espessura
0.25 mm
cor
clear amber
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)