Key Documents
GF77739069
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, coil width 570 mm
Sinônimo(s):
SU301125
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 777-390-69
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
570 mm
espessura
0.125 mm