Documentos Principais
GF61045499
Alumina
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 100 g, condition nanopowder
Sinônimo(s):
AL606021
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 610-454-99
peso
100 g
tamanho médio de partícula
0.02 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Óxido de alumínio NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Óxido de alumínio
Sílica nanopowder, 10-20 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
637238
Sílica
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF61045499-1EA4061821159434