Documentos Principais
914681
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide milled nanofibers alpha alumina
Sinônimo(s):
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Fórmula linear:
Al2O3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
descrição
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Nível de qualidade
Formulário
nanofiber
powder (fluffy)
Fibra: diâm. × C
300-900 nm ± 100 nm × 2-10 μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
30-50 m2/g
cor
white
Tamanho primário dos cristalitos
(alpha)
condutividade
<10^-16 S/cm (Electrical)
pf
2072 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Alpha alumina nanofibers has applications in as an abrasive, advanced ceraminc material, electrical components, electrical insulator, thermal conductor, and as nanocomposities.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)