913499
Aluminum oxide nanofibers
Sinônimo(s):
Al2O3, Nanofibrous inorganic powder
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Thermal Conductivity 30 Wm-1K-1
Nível de qualidade
Formulário
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
Fibra: diâm. × C
300-900 nm ± 100 × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
40-70 m2/g
Tamanho primário dos cristalitos
(gamma
Typical Size of Crystallites:N/A)
condutividade
<10^-16 S/cm (Electrical )
pf
2072 °C
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)