Documentos Principais
913510
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide nanofibers
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure, Zirconium dioxide nanofibers, ZrO2
About This Item
Fórmula linear:
ZrO2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
Fibra: diâm. × C
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
área da superfície
20-30 m2/g
Tamanho primário dos cristalitos
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
chave InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Zirconium oxide has applications in electro ceramics, catalysts, catalyst support, piezoelectric crystals, oxygen sensors, abrasives, thermal barrier coating, fireproof materials, ion conductors, buffer layers for growing superconductors, materials for high temperature chemical processes, and inorganic separators.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)