Documentos Principais
913944
Sigma-Aldrich
Silica dioxide-electrospun milled nanofibers
Sinônimo(s):
Nanofibrous inorganic powder structure, SiO2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
nanofiber
Nível de qualidade
Fibra: diâm. × C
100-300 nm × 2-10 μm , Structure: random fiber mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Silica dioxide electrospun milled nanofibers can absorb significantly more water than commercially aailable silicagel of the same mesoporous character. Applications include adsorbent of water and other polar sorbents, catalyst carrier, filtration, separation, li-ion battery separators, and sensors.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913944-10G4061842093045
913944-5G4061842093052