GF56066171
Dysprosium
powder, 10g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Sinônimo(s):
Dysprosium, DY006010
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 560-661-71
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
tamanho máximo de partícula
500 μm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
chave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)