Key Documents
GF42361129
Holmium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99%
Sinônimo(s):
HO006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ho
Número CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141606
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 423-611-29
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)