345386
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
Catalyzes the oxidation of β-D-glucose to D-glucono-ω-lactone and hydrogen peroxide. Also catalyzes the conversion of D-glucono-ω-lactone to gluconic acid.
Sinônimo(s):
Glucose Oxidase, Aspergillus niger, Recombinant
About This Item
Nível de qualidade
forma
lyophilized solid
atividade específica
≥250 units/mg solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow-brown
solubilidade
0.1 M phosphate buffer, pH 7.0: 5 mg/mL
atividade externa
Amylase ≤0.1%
catalase ≤20 U/mg (dry weight)
sucrase ≤0.1%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1