Key Documents
GF51152475
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
AL607160
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 511-524-75
Comprimento
100 mm
D.E.
8.0 mm
espessura da parede
1.5 mm