Key Documents
GF90406492
Alumina
tube, outside diameter 26 mm, wall thickness 3 mm, length 100 mm
Sinônimo(s):
AL607350
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 904-064-92
Comprimento
100 mm
D.E.
26 mm
espessura da parede
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)