Documentos Principais
GF39873101
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 10.0 mm diameter, length 150 mm
Sinônimo(s):
SI637975
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 398-731-01
Comprimento
150 mm
diâmetro
10.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)