GF71518989
Silicon nitride - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
SI637950
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 715-189-89
Comprimento
100 mm
diâmetro
5.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)