GF34072815
Palladium
rod, 25mm, diameter 4.0mm, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD007940
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 340-728-15
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
25 mm × 4.0 mm
p.e.
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34072815-1EA | 4061825389288 |
GF34072815-2EA | 4061829516864 |