Documentos Principais
GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Sinônimo(s):
AL417920
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 156-392-40
Comprimento
100 mm
diâmetro
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)