Documentos Principais
GF73763455
Aluminum/Lithium metal matrix composite
tube, outside diameter 24.0 mm, Al81%/SiC15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
AL417250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 737-634-55
Comprimento
100 mm
D.E.
24.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)