Key Documents
GF75231558
Alumina
rod, 10.0 mm diameter, purity 99%, length 500 mm
Sinônimo(s):
AL607975
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 752-315-58
Comprimento
500 mm
diâmetro
10.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)