Key Documents
GF11883078
Tantalum carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g
Sinônimo(s):
TA526010
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 118-830-78
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)