GF02227980
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 0.40 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinônimo(s):
W 606805
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 022-279-80
diâmetro
0.40 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF02227980-1EA | 4061821153722 |