Documentos Principais
778346
Sigma-Aldrich
Tungsten(IV) carbide
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
About This Item
Fórmula linear:
WC
Número CAS:
Peso molecular:
195.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% trace metals basis
Formulário
nanopowder
tamanho de partícula
150-200 nm
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
chave InChI
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Hauert; R.;
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
Choi-Yim; H.;
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Anne; G.;
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Ledoux; M.J.;
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Voevodin; A. A.;
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)