About This Item
Fórmula linear:
TaC
Número CAS:
Peso molecular:
192.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tantalum
tamanho de partícula
≤5 μm
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
chave InChI
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?