Key Documents
594636
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
Sinônimo(s):
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
About This Item
Fórmula linear:
HfC
Número CAS:
Peso molecular:
190.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
core: hafnium
reagent type: catalyst
tamanho de partícula
<1.25 μm
pf
2930 °C (lit.)
densidade
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
chave InChI
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
  • Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
  • Additive in alloys
  • Used in coatings
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)