BMSH3770HSE
Benchmark Digital 7 x 7 inch Hotplate Magnetic Stirrer
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinônimo(s):
Hotplate, stirrer, stirring, magnetic Stirrers, temperature control, stirring hotplate, hot plates, ceramic top stirrer, ceramic hotplate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ceramic platform
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H3770-HS-E
Parâmetros
temp. range at Ambient +5 to 400 °C
150-1500 rpm speed
Descrição geral
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)