Key Documents
GF07377149
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
Sinônimo(s):
K 006100
About This Item
Código UNSPSC:
12141804
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.97%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 073-771-49
peso
5 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)