Voltar
Potassium
Products
Fabricante
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
GF07377149
Potassium,
lump, 25 mm max. lump size, weight 5 g, purity 99.97%
Expandir
Ver preços
GF92059016
Potassium,
lump, 25 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.97%