GF02939980
Chromium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 99.99+%
Sinônimo(s):
Chromium, CR000140
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 029-399-80
resistividade
12.7 μΩ-cm, 20°C
C × L × espessura
50 mm × 50 mm × 0.015 mm
p.e.
2672 °C (lit.)
pf
1857 °C (lit.)
densidade
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
chave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)