Documentos Principais
GF01202780
Germanium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.999%
Sinônimo(s):
GE007910
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ge
Número CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 012-027-80
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
Comprimento
50 mm
diâmetro
2.0 mm
p.e.
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)