GF46650090
Germanium
disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, 100%
Sinônimo(s):
Germanium, GE003121
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
100%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 466-500-90
resistividade
53 Ω-cm, 20°C
diâmetro × espessura
15 mm × 1.0 mm
pb
2830 °C (lit.)
pf
937 °C (lit.)
densidade
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
chave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)